Learn More
Brady™ Etiquetas imprimibles de tela de nailon
Blank, printable nylon cloth labels for Laser Printers.
83.45€ - 759.00€
Especificaciones
Descripción | Etiquetas imprimibles por láser LaserTab |
---|---|
Tipo de adhesivo | Permanent Acrylic, Permanent |
Color | White |
Acabado | Mate |
Material | Nylon |
Código de producto | Marca | HeightMetric | Anchura (métrico) | Forma | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | HeightMetric | Anchura (métrico) | Forma | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11513554
|
Brady™
029678 |
20.32 mm | Rectángulo |
N/A
|
N/A | ||||
11509393
|
Brady™
089406 |
12.7 mm | Round |
N/A
|
N/A | ||||
11583544
|
Brady™
029675 |
25.4 mm | Rectángulo |
N/A
|
N/A | ||||
10315222
|
Brady™
029684 |
12,70 mm | Rectángulo |
N/A
|
N/A | ||||
11845375
|
Brady™
029682 |
25,4 mm | Rectángulo |
N/A
|
N/A | ||||
Descripción
- Blank, printable nylon cloth labels for Laser Printers.
Especificaciones
Etiquetas imprimibles por láser LaserTab | |
White | |
Nylon | |
Labels | |
-40 °C | |
De -40 °C a +90 °C | |
0,0065 in |
Permanent Acrylic, Permanent | |
Mate | |
láser | |
Impresoras láser | |
-40°F to +194°F | |
80 lb/pulg. | |
0.165 mm |