Learn More
Brady™ Etiquetas imprimibles de tela de nailon
Blank, printable nylon cloth labels for Laser Printers.
Marca: Brady™ 089406
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Blank, printable nylon cloth labels for Laser Printers.
Especificaciones
Sin halógenos (DIN VDE 0472/parte 815) | |
Permanent Acrylic, Permanent | |
Mate | |
láser | |
Laboratory labelling | |
12 | |
2688 Labels/Pk. | |
Round | |
De -40 °C a +90 °C | |
0,0065 in | |
15.24 mm | |
4.5 m | |
12.7 mm | |
12.7 mm |
Etiquetas imprimibles por láser LaserTab | |
White | |
Nylon | |
Labels | |
Impresoras láser | |
-40 °C | |
2688 Pk. | |
-40°F to +194°F | |
80 lb/pulg. | |
0.165 mm | |
4.92 yd. | |
0,5 in | |
0,5 in |