Learn More
Brady™ Bolsa grande de bloqueo de nailon
Cree su propio kit para sistemas de bloqueo personalizado y utilice este estuche para guardarlo todo ordenadamente. El estuche viene con una trabilla en la parte posterior. Contenido no incluido.
Marca: Brady™ 050979
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Accesorios para el kit de bloqueo/etiquetado
- Cree su propio kit para sistemas de bloqueo personalizado y utilice este estuche para guardarlo todo ordenadamente
- El estuche viene con una trabilla en la parte posterior
- Contenido no incluido
Especificaciones
Bolsa grande de bloqueo | |
Rojo sobre blanco | |
1 unidad |
LARGE NYLON LOCKOUT POUCH W/BRADY LOGO | |
Large Lockout Pouch |
Título del producto
Brady™ Bolsa grande de bloqueo de nailon > Dimensiones: 76 mm de Pr x 178 mm de An x 203 mm de Al
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido