Learn More
Merck Nylon Net Filters, 0.45 μm
Hydrophilic nylon membrane
Marca: Merck HNWP04700
258.08 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.14220kg
Descripción
Hydrophilic nylon membrane
Los filtros de nailon son compatibles con una amplia gama de disolventes. Hay dos tipos disponibles: 1) Filtros de membrana de nailon con tamaños de poro que oscilan entre 0,20 y 1,2 µm, y 2) Filtros de red tejida con aberturas de malla de entre 5 y 180 µm.Nuestro filtro de red tejida de nailon de 5 µm (NY054700) se suele utilizar en la industria automotriz para el análisis de la limpieza.
Características y ventajas:
- Amplia gama de tamaños de poro disponibles
- Resistente a disolventes agresivos
Aplicaciones: Eliminación y aclarado de partículas; filtración de disolventes; análisis de partículas; control de pintura; análisis de limpieza de automóviles
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Filtro de pantalla | |
Nailon | |
No estéril | |
Aclarado de soluciones acuosas u orgánicas antes del análisis HPLC. | |
100Pack | |
Membranas de filtración | |
47 mm |
35,5 psi | |
Nailon | |
0,45 μm | |
60 ml/min x cm2 | |
Hidrófilo | |
100/paq. | |
Hidrófilo | |
47 mm |