Learn More
Merck Nylon Net Filters, 0.45 μm
Hydrophilic nylon membrane
188.00€ - 299.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
---|---|
Punto de burbuja | 35,5 psi |
Tipo de filtro | Filtro de pantalla |
Material | Nailon |
Tamaño de poro | 0,45 μm |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10553562
|
Merck
HNWP02500 |
25 mm |
188.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10646721
|
Merck
HNWP04700 |
47 mm |
299.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Hydrophilic nylon membrane
Nylon filters are compatible with a broad range of solvents. Two types are available: 1) Nylon Membrane Filters with pore sizes ranging from 0.20 to 1.2 μm, and 2) Woven Net Filters with mesh openings ranging from 5 to 180 μm.Our 5 μm Nylon Woven Net Filter (NY054700) is commonly used in the automotive industry for cleanliness analysis.
Features & Benefits:
- Wide range of pore sizes available
- Resistant to aggressive solvents
Applications: Particle Removal and Clarification; Solvent Filtration; Particle Analysis; Paint Monitoring; Automotive Cleanliness Analysis
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Filtro de pantalla | |
0,45 μm | |
60 ml/min x cm2 | |
Hidrófilo | |
100/paq. | |
Hidrófilo |
35,5 psi | |
Nailon | |
No estéril | |
Aclarado de soluciones acuosas u orgánicas antes del análisis HPLC. | |
100Pack | |
Membranas de filtración |