Learn More
Masterflex™ Nylon Threaded Plug
Threaded fittings offer a more permanent installation. Available in a variety of materials and configurations.
Marca:  Masterflex™ MFLX30401-36
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11705119
  • 32.60€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 27-03-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Tapón roscado de nailon
  • Utilícelo con tubos rígidos para aplicaciones de alta presión
  • Muy buena resistencia química
  • Con capacidad de 13,7 bar (200 psi) a 25 °C
  • Apto para temperatuas desde los – 53 a + 87 °C (de – 65 a + 190 °F)
Especificaciones
Especificaciones
Conexión NPT(macho)
Nailon
-53 °C
1 in
190 °F
Tapón con rosca
No esterilizable en autoclave
-65 °F
1 pulg
200 psi
de 87 °C