Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Nylon Universal Scissors
11.10€ - 14.20€
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10565292
|
Usbeck Laborgeraete™
4280 |
170 mm |
11.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10075651
|
Usbeck Laborgeraete™
4281 |
230 mm |
14.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Especificaciones
Universal Scissors | |
Nailon |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Usbeck Laborgeraete™ Nylon Universal Scissors