Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Nylon Universal Scissors
Marca:  Usbeck Laborgeraete™ 4281
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10075651
  • 14.20€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 02-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
Universal Scissors
230 mm
Nailon
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Usbeck Laborgeraete™ Nylon Universal Scissors > Longitud: 230mm