Learn More
Wilmad-LabGlass™ Tubos de RMN de alto rendimiento de pared fina
Posee un promedio de caída de 60 micrómetros para garantizar la claridad del espectro para muestras de moléculas pequeñas (peso molecular <250) hasta 600 MHz. Los tubos de RMN de alto rendimiento y pared gruesa Wilmad se han diseñado para su uso rutinario en la mayoría de los espectrómetros de RMN de campo bajo a medio.
Marca:  Wilmad-LabGlass™ 66999-5700
140.02 EUR hasta el 2025-07-11
Use el código promocional "25721" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15309038
  • 215.27€ / paquete de 100
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Los valores de caída y concentricidad enumerados corresponden a la lectura del indicador total (TIR)
  • Diseñados para su uso rutinario en la mayoría de los espectrómetros de RMN de campo bajo a medio
  • Una de las mejores tolerancias de diámetro externo del sector
  • Garantía de ajuste hermético en la turbina de giro
  • Fabricados con vidrio de tipo 1 clase B según la norma ASTM E438
  • Inspección del 100 % del instrumento para detectar defectos de superficie y determinar la dimensión física para garantizar el éxito de sus experimentos
  • WG-1000-4-SJ y WG-1000-7-SJ se suministran con tapones Bruker SampleJet auténticos, todos los demás incluyen un tapón para RMN desechable
Nota: Para experimentos de RMN que impliquen refrigeración, calentamiento, muestras biológicas, técnicas de múltiples dimensiones, núcleos múltiples o DNP, consulte los tubos para RMN de precisión Wilmad.
Especificaciones
Especificaciones
60 µm
Vidrio de tipo 1 clase B según la norma ASTM E438
Tapón de NMR desechable
High-throughput
0,43 mm
WG-1000-7
178 mm
Tubo de RMN
4,94665 ± 0,01905 mm
7 in
100/paq.
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
  • Multiple Manufacturers
    Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.
    Promo Code: 24155
    Expires2025-04-30
    Hot Deal
    *Se aplicará un descuento a los pedidos recibidos por Fisher Scientific entre el 01/03/2025 y el 30/04/2025. El código promocional debe presentarse al realizar el pedido. Los descuentos se aplican al precio de lista vigente en la recepción del pedido. Este código promocional no puede combinarse con otros códigos promocionales en el mismo pedido. Esta oferta no será válida donde esté prohibida o restringida por leyes estatales, provinciales o locales, así como por cualquier reglamento o política institucional. Pueden aplicarse otras restricciones.
    Términos y Condiciones See Full Promo Details
  • Multiple Manufacturers
    Ahorre hasta un 94% en Enseñanza básica de laboratorio
    Promo Code25721
    Expires2025-05-01
    New Offer
    Ahorrar ahora
  • Multiple Manufacturers
    Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicos
    Promo Code: 25081
    Expires2025-12-31
Título del producto
Wilmad-LabGlass™ Tubos de RMN de alto rendimiento de pared fina > Alto rendimiento, longitud: 178 mm, pack de 100