Learn More
Thermo Scientific™ Electrodo de pH Orion™ 8156BNUWP ROSS Ultra™
Realice determinaciones precisas del pH con este electrodo combinado de uso general y máximo rendimiento con cuerpo epóxico.
Marca: Thermo Scientific™ 8156BNUWP
Descripción
Realice determinaciones precisas del pH con el electrodo de pH Thermo Scientific™ Orion™ 8156BNUWP ROSS Ultra™, un electrodo combinado de uso general y rendimiento superior con cuerpo epóxico.
Incluye:
- Cable de 1 metro.
Requiere:
- Tampones de pH (pH 7 de ±1 a 3 unidades de pH), vasos de precipitados de plástico o vidrio.
- Agitador magnético o sonda de agitador Orion.
- Agua destilada o des-ionizada.
Compatible con:
El conector BNWP es compatible con todos los conectores BNC estándar, tanto de los medidores de la serie Thermo Scientific™ Orion Star™ como de otros modelos de la competencia.
Especificaciones
Electrodo combinado con cuerpo epóxico para uso general; 120 x 12 mm | |
Fibra de vidrio | |
De 0 a 14 | |
Electrodo de pH | |
ROSS | |
De 32 °F a 212 °F | |
39 in |
WPBNC | |
Cuerpo epóxico | |
De 0 °C a 100 °C | |
3M KCl | |
0,01 | |
2 años | |
1 m |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.