Learn More
o-Cresol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
33.77€ - 523.61€
CAS 95-48-7, 108-95-2
Fórmula molecular C7H8O
Peso molecular (g/mol) 108.14
Número MDL MFCD00002226
Clave InChI QWVGKYWNOKOFNN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-cresol, 2-hydroxytoluene, o-methylphenol, 2-cresol, phenol, 2-methyl, orthocresol, o-cresylic acid, o-oxytoluene, o-toluol, o-hydroxytoluene
PubChem CID 335
ChEBI CHEBI:28054
Nombre IUPAC 2-metilfenol
SMILES CC1=CC=CC=C1O
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10442865
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
110551000
100 g Frasco de vidrio
33.77€
100 g
10346220
Ver documentos
Thermo Scientific
110555000
500 g Frasco de vidrio
43.82€
500 g
10498630
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
110550010
1 kg Frasco de vidrio
68.24€
1 Kg
10300054
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
110550025
2.5 kg Frasco de vidrio
136.68€
2.50 Kg
13488298
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
110550100
10 kg Tambor de plástico
523.61€
10 Kg
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
95-48-7, 108-95-2
108.14
QWVGKYWNOKOFNN-UHFFFAOYSA-N
335
2-metilfenol
C7H8O
MFCD00002226
o-cresol, 2-hydroxytoluene, o-methylphenol, 2-cresol, phenol, 2-methyl, orthocresol, o-cresylic acid, o-oxytoluene, o-toluol, o-hydroxytoluene
CHEBI:28054
CC1=CC=CC=C1O
Especificaciones
o-Cresol
98.5
30.0°C to 32.0°C
1.0400g/mL
81°C
98.5% min. (GC)
CH3C6H4OH
06,349
1.04
Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether and chloroform
CC1=CC=CC=C1O
108.14
CHEBI:28054
108.14
Líquido o sólido de baja fusión
95-48-7, 108-95-2
100.0
Ámbar a incoloro
191.0°C
Auténtico
C7H8O
MFCD00002226
15,2564
o-cresol, 2-hydroxytoluene, o-methylphenol, 2-cresol, phenol, 2-methyl, orthocresol, o-cresylic acid, o-oxytoluene, o-toluol, o-hydroxytoluene
QWVGKYWNOKOFNN-UHFFFAOYSA-N
2-metilfenol
335
4.75 mPa.s (35°C)
99%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Tóxico en caso de ingestión.
Tóxico en contacto con la piel.
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Nocivo para los organismos acuáticos con efectos de larga duración.
Declaración de GHS P
EN CASI DE INGESTIÓN:Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA o a un médico.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 202-423-8
Recommended Storage : Se oscurece durante el almacenamiento y la exposición a la luz y el aire
Nombre del producto
  • o-Cresol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P350-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar suavemente con agua y jabón abundantes.