Learn More
DWK Life Sciences Junta tórica, roja, revestida con FEP, no apta para desecadores
La junta es idónea para el cierre hermético de recipientes de brida plana y ranura anular.
Marca:  DWK Life Sciences 292225107
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10029970
  • 70.05€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 29-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Los recipientes de brida plana son recipientes de reacción de gran volumen que constan de una parte inferior y una tapa. Estas dos partes se mantienen juntas mediante un anillo de fijación. La junta tórica roja fabricada con silicona con revestimiento de FEP sin uniones sirve como sello óptimo para recipientes de brida plana con una ranura anular. Evita el atasco de las superficies esmeriladas entre la base y la tapa y es convincente debido a su buena elasticidad en combinación con una resistencia química excepcional.
  • Accesorios para recipientes de brida plana, compuestos por un núcleo elástico de silicona con revestimiento de FEP sin uniones que encierra el anillo
  • La combinación de estos materiales de alta calidad logra una buena elasticidad junto con una resistencia química excepcional
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Cierre hermético de los recipientes de la brida
Silicona, FEP
1 unidad
133 mm