Learn More
DWK Life Sciences Junta tórica, roja, revestida con FEP, no apta para desecadores
La junta es idónea para el cierre hermético de recipientes de brida plana y ranura anular.
46.05€ - 84.15€
Especificaciones
Material | Silicona, FEP |
---|---|
Cantidad | 1 unidad |
Para utilizar con (aplicación) | Cierre hermético de los recipientes de la brida |
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10180151
|
DWK Life Sciences
292223406 |
75 mm |
46.05€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10098240
|
DWK Life Sciences
292224608 |
110 mm |
70.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10029970
|
DWK Life Sciences
292225107 |
133 mm |
65.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12646203
|
DWK Life Sciences
292225707 |
157 mm |
71.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10613602
|
DWK Life Sciences
292226103 |
215 mm |
84.15€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Description
Los vasos de brida plana son vasos de reacción de gran volumen que consisten en una parte inferior y una tapa. Estas dos partes se mantienen unidas por un anillo de sujeción. La junta tórica roja de silicona está recubierta de FEP y sirve como un sellado óptimo para los vasos de brida plana con una ranura anular. Evita el atascamiento de las superficies del suelo entre la base y la tapa y convence por su buena elasticidad en combinación con una destacada resistencia química.- Accesorio para recipientes de brida plana. Compuesto de un núcleo elástico de silicona y una cubierta de FEP, que envuelve al anillo sin soldaduras
- Gracias a la combinación de estos materiales de alta calidad se alcanza una buena elasticidad, junto con una resistencia química sobresaliente
Specifications
Silicona, FEP | |
1 unidad | |
Cierre hermético de los recipientes de la brida |