Learn More
o-Tolualdehído, 98 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
30.60€ - 218.00€
CAS | 529-20-4, 123-31-9 |
---|---|
Fórmula molecular | C8H8O |
Peso molecular (g/mol) | 120.15 |
Número MDL | MFCD00003338 |
Clave InChI | BTFQKIATRPGRBS-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | o-tolualdehyde, 2-tolualdehyde, 2-formyltoluene, o-toluylaldehyde, o-toluic aldehyde, o-tolylaldehyde, o-methylbenzaldehyde, benzaldehyde, 2-methyl, 2-methyl-benzaldehyde, o-methylbenazldehyde |
PubChem CID | 10722 |
ChEBI | CHEBI:27434 |
Nombre IUPAC | 2-methylbenzaldehyde |
SMILES | CC1=CC=CC=C1C=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10489743
|
Thermo Scientific Acros
152430250 |
25 g | Glass bottle |
30.60€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10716001
|
Thermo Scientific Acros
152431000 |
100 g | Frasco de vidrio |
107.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10387800
|
Thermo Scientific Acros
152432500 |
250 g | Frasco de vidrio |
218.00€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
529-20-4, 123-31-9 | |
120.15 | |
BTFQKIATRPGRBS-UHFFFAOYSA-N | |
10722 | |
2-methylbenzaldehyde |
C8H8O | |
MFCD00003338 | |
o-tolualdehyde, 2-tolualdehyde, 2-formyltoluene, o-toluylaldehyde, o-toluic aldehyde, o-tolylaldehyde, o-methylbenzaldehyde, benzaldehyde, 2-methyl, 2-methyl-benzaldehyde, o-methylbenazldehyde | |
CHEBI:27434 | |
CC1=CC=CC=C1C=O |
Especificaciones
o-Tolualdehyde | |
529-20-4, 123-31-9 | |
Colorless to Yellow | |
199°C to 200°C | |
Authentic | |
C8H8O | |
1.5460 to 1.548 | |
07, 295 | |
1.039 | |
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol and ether | |
CC1=CC=CC=C1C=O | |
0.1% hydroquinone | |
10722 | |
120.15 | |
Liquid |
98% | |
-35°C | |
1.0390g/mL | |
67°C | |
97.5% min. (GC) | |
CH3C6H4CHO | |
MFCD00003338 | |
15, 9686 | |
o-tolualdehyde, 2-tolualdehyde, 2-formyltoluene, o-toluylaldehyde, o-toluic aldehyde, o-tolylaldehyde, o-methylbenzaldehyde, benzaldehyde, 2-methyl, 2-methyl-benzaldehyde, o-methylbenazldehyde | |
BTFQKIATRPGRBS-UHFFFAOYSA-N | |
2-methylbenzaldehyde | |
120.15 | |
CHEBI:27434 | |
98% |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
May produce an allergic reaction.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plen
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 208-452-2
- o-Tolualdehyde, stabilized
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.