Learn More
Digi-Sense™ Termómetros de infrarrojos para seguridad alimentaria Digi-Sense™
Código de producto. 11756088 Tienda Cole-Parmer Productos
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De - 35 °C a + 275 °C (infrarrojos); de 0 °C a 200 °C (sonda de contacto)
De -18 °C a +302 °C
De -30 °C a +200 °C
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 11756088
Marca: Digi-Sense™ 3562515
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Una batería de 9 V.
La toma de mediciones de temperatura nunca ha sido tan fácil: solo tiene que apuntar el termómetro hacia su objetivo y pulsar un botón. Los termómetros de infrarrojos para seguridad alimentaria Cole-Parmer™ Digi-Sense™ son ideales para su uso en el sector alimentario.
  • También se puede utilizar en casa, en la oficina, sobre el terreno o en el laboratorio, en cualquier lugar en el que necesite medir de manera rápida y exacta las temperaturas de superficie
Certifications
IP54; CE
Garantía
1 años
Especificaciones
Certificaciones/conformidad IP54; CE
Desechables No
Poder de emisión Fijado en 0,97
Para utilizar con (aplicación) Agricultura, educación, procesamiento de alimentos, HVAC, industrial, laboratorio, I+D, mantenimiento preventivo y otras aplicaciones sin contacto
Altura (imperial) 1,5 in
Altura (métrico) 3,8 cm
Incluye Una batería de 9 V.
Longitud (métrico) 17,8 cm
Tiempo de medición ≥150 milisegundos
Resolución 0,1 °F/C
Anchura (imperial) 1,75 in
Tipo de producto Termómetro de infrarrojos
Almacenamiento de datos Ninguno
Longitud (imperial) 7 pulg
Descripción Digi-Sense 4: 1 termómetro de infrarrojos para seguridad alimentaria
Temperatura máx. (imperial) 525 °F
Temperatura máxima 302 °C
Temperatura mín. (imperial) -31 °F
Temperatura mín. (métrico) - 35 °C
Intervalo de temperatura (métrico) De - 35 °C a + 275 °C (infrarrojos); de 0 °C a 200 °C (sonda de contacto)
Calibrated No
Batería, tipo 9 V
Exactitud ±2 % de lectura o ± 2,0 °C, el que sea mayor
Pantalla LCD retroiluminada
Anchura (métrico) 4,4 cm