Learn More
Digi-Sense™ Termómetros de infrarrojos para seguridad alimentaria Digi-Sense™
La toma de mediciones de temperatura nunca ha sido tan fácil: solo tiene que apuntar el termómetro hacia su objetivo y pulsar un botón. Los termómetros de infrarrojos para seguridad alimentaria Cole-Parmer™ Digi-Sense™ son ideales para su uso en el sector alimentario.
107.00€ - 155.00€
Productos 3
Código de producto Marca Intervalo de temperatura (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Intervalo de temperatura (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11781485
Ver documentos
Digi-Sense™
35625-45
De -30 °C a +200 °C
143.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 15-07-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
11745009
Ver documentos
Digi-Sense™
35625-40
De -18 °C a +302 °C N/A N/A N/A
11756088
Ver documentos
Digi-Sense™
3562515
De - 35 °C a + 275 °C (infrarrojos); de 0 °C a 200 °C (sonda de contacto)
107.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 16-06-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • También se puede utilizar en casa, en la oficina, sobre el terreno o en el laboratorio, en cualquier lugar en el que necesite medir de manera rápida y exacta las temperaturas de superficie
Garantía
1 años
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Digi-Sense™ Termómetros de infrarrojos para seguridad alimentaria Digi-Sense™