Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Objective Adapter for Fiber Optic or LED Ring Lights
The Objective Adapter for Fiber Optic or LED Ring Lights allows precise positioning of Ring Light.
Marca: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 157450
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Adaptador objetivo para montar una luz anular con Ø i = 66 mm en un objetivo con Ø = 58 mm
Especificaciones
Adaptador | |
Objective adapter for Brightfield ringlights ID 58 mm to OD 66 mm | |
Iluminación para estereomicroscopía | |
Luz anular con fibra óptica con diámetro interior de 66 mm |