Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Objective Adapter for Fiber Optic or LED Ring Lights
The Objective Adapter for Fiber Optic or LED Ring Lights allows precise positioning of Ring Light.
52.70€ - 204.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Iluminación para estereomicroscopía |
---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10004520
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
157450 |
Objective adapter for Brightfield ringlights ID 58 mm to OD 66 mm |
52.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
12866543
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
400510 |
Objective adapter for darkfield LED ringlight S40-10D in combination with extension adapter |
204.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
12876543
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
157569 |
Extension adapter for darkfield ringlights, working distance 30 to 50 mm |
160.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
12886543
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
157567 |
Extension adapter for darkfield ringlights, working distance 50 to 80 mm |
160.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
12896543
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
157562 |
Extension adapter for darkfield ringlights, working distance 80 to 110 mm |
160.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Objective adapter for fiber optic or LED Ring Lights.
- Adapters for a variety of objective series.
- For objectives with 50 mm, 58 mm or 60 mm diameter.
- Extension adapter for darkfields.
- Available for working distances 30 to 50 mm or 50 to 80 mm or 80 to 110 mm.
- Precise positioning of Ring Light.
Especificaciones
Iluminación para estereomicroscopía |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Objective Adapter for Fiber Optic or LED Ring Lights