Learn More
OHAUS™ Balanzas de precisión Serie Explorer™
Balanzas Explorer totalmente nuevas que ofrecen calidad y fiabilidad sin igual. Las balanzas de precisión de la serie Explorer OHAUS tienen un tiempo de estabilización más rápido que mejora la eficiencia operativa, aumenta el rendimiento y mejora la productividad.
Marca:  OHAUS™ 83021350
5685.05 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24377" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11800123
  • 6550.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Includes: Adaptador de CA de conmutación con tipo de cabezal de conexión múltiple para su uso en varias regiones, plato de pesaje y soporte de plato, manual del operador en varios idiomas con guía de inicio rápido, cubierta en uso (solo visualización)
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Mostrar más
Videos
  • Ohaus - Explorer balances
    Ohaus - Explorer balances
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Ohaus Explorer balances
    Certificados
    Ver productos accesorios
    Ofertas especiales
    Ofertas especiales
    Título del producto
    OHAUS™ Balanzas de precisión Serie Explorer™ > 1100 g x 0,001 g; con protección de turbulencias de aire