Learn More
Sartorius™ Pesa con perilla de línea de comprobación de clase F1 de OIML con certificado DAkkS
Pesas de calibración pulidas no magnetizables. La pesa con perilla de línea de comprobación de clase F1 de OIML de Sartorius™ con certificado DAkkS está fabricada en acero especial y se suministra en una caja de plástico.
Marca: Sartorius™ YCW353-AC-02
137.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- No magnetizable
- Se suministra en una caja de plástico de alta calidad (a menos que se especifique lo contrario) adecuada para su uso en salas limpias
- Fabricada en acero inoxidable especial con una densidad de 7950 kg/m3
- Cumple con la recomendación internacional R111-1 de OIML
- Con certificación DAkkS
Especificaciones
Pesa de línea de comprobación | |
OIML Clase F1 | |
7.950kg/m3 |
Certificado de calibración DAkkS | |
Acero inoxidable especial | |
5 g |
Título del producto
Sartorius™ Pesa con perilla de línea de comprobación de clase F1 de OIML con certificado DAkkS > Masa: 5 g
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido