Learn More
Sartorius™ Pesa con perilla de línea de comprobación de clase F1 de OIML con certificado DAkkS
Pesas de calibración pulidas no magnetizables. La pesa con perilla de línea de comprobación de clase F1 de OIML de Sartorius™ con certificado DAkkS está fabricada en acero especial y se suministra en una caja de plástico.
137.00€ - 1265.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Pesa de línea de comprobación |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Certificado de calibración DAkkS |
Clasificación | OIML Clase F1 |
Material | Acero inoxidable especial |
Densidad | 7.950kg/m3 |
Código de producto | Marca | Masa | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Masa | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11323324
|
Sartorius™
YCW313-AC-02 |
1 g |
137.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11333324
|
Sartorius™
YCW323-AC-02 |
2 g |
138.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11343324
|
Sartorius™
YCW353-AC-02 |
5 g |
141.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11353324
|
Sartorius™
YCW413-AC-02 |
10 g |
147.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11363324
|
Sartorius™
YCW423-AC-02 |
20 g |
153.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11373324
|
Sartorius™
YCW453-AC-02 |
50 g |
174.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11383324
|
Sartorius™
YCW513-AC-02 |
100 g |
192.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11393324
|
Sartorius™
YCW523-AC-02 |
200 g |
217.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11303334
|
Sartorius™
YCW553-AC-02 |
500 g |
333.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11313334
|
Sartorius™
YCW613-AC-02 |
1 kg |
360.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11323334
|
Sartorius™
YCW623-AC-02 |
2 kg |
528.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11333334
|
Sartorius™
YCW653-AC-02 |
5 kg |
733.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11377494
|
Sartorius™
YCW713-AC-02 |
10 kg |
1265.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Non-magnetizable
- Supplied in a high-quality plastic case (unless otherwise specified) suitable for use in cleanrooms
- Special Stainless steel construction with a density of 7,950 kg/m3
- Complies with OIML R111-1 International Recommentation
- DAkkS Certified
Especificaciones
Pesa de línea de comprobación | |
OIML Clase F1 | |
7.950kg/m3 |
Certificado de calibración DAkkS | |
Acero inoxidable especial |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Sartorius™ Pesa con perilla de línea de comprobación de clase F1 de OIML con certificado DAkkS