Learn More
Ohaus™ OIML F1 Weight Set, NVLAP Certificate
Supplied with a NVLAP Accredited Certificate and Adjusted to Meet or Exceed OIML F1 Tolerances
400.00€ - 2605.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Certificado acreditado por NVLAP |
---|---|
Incluye | Caja protectora |
Código de producto | Marca | Masa | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Masa | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16622482
|
Ohaus™
80780435 |
De 500 mg a 1 mg |
400.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16632482
|
Ohaus™
80780437 |
De 50 g a 1 mg |
831.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16642482
|
Ohaus™
80780438 |
De 50 g a 1 g |
477.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16652482
|
Ohaus™
80780439 |
De 100 g a 1 mg |
902.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16662482
|
Ohaus™
80780440 |
De 100 a 1 g |
544.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16672482
|
Ohaus™
80780441 |
2 x 200 g a 1 mg |
1075.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16682482
|
Ohaus™
80780442 |
2 x 200 g a 1 g |
697.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16692482
|
Ohaus™
80780445 |
De 500 g a 1 mg |
1180.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16602492
|
Ohaus™
80780446 |
De 500 g a 1 g |
820.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16612492
|
Ohaus™
80780447 |
De 1 kg a 1 mg |
1610.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16622492
|
Ohaus™
80780448 |
De 1 kg a 1 g |
1445.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16632492
|
Ohaus™
80780449 |
2 x 2 kg a 1 mg |
2175.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16642492
|
Ohaus™
80780450 |
2 x 2 kg a 1 g |
2080.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16652492
|
Ohaus™
80780453 |
De 5 kg a 1 mg |
2605.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16662492
|
Ohaus™
80780454 |
De 5 kg a 1 g |
2480.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Weight Sets in masses ranging from 1 gram to 1 kilogram are made of Troemner Alloy 8 Stainless Steel which possesses closely controlled density (8.03 g/cm3), extremely low magnetic properties, good stability, and resistance to corrosion
- Weights are supplied in high quality cases to ensure weights are held securely, kept clean, and dust free
- NVLAP Calibration Certificate is accredited to ISO 17025 which is recognizable through ILAC
- Weight surfaces meet or exceed OIML R 111 and have a highly polished mirror-like finish which allows scratches and foreign matters on the weight to be easily seen allowing for stability and longevity
Especificaciones
Certificado acreditado por NVLAP | |
Caja protectora |