Learn More
Euro Protection™ Zapatos de seguridad Okenite
Los zapatos de seguridad Euro Protection™ Okenite son transpirables, fáciles de poner/quitar, adecuados para el uso en el sector alimentario y tienen puntera de material compuesto para mayor protección.
Marca: Euro Protection™ 9OKEL47
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Adecuados para su uso en el sector alimentario
- Fáciles de poner y quitar
- Cubierta protectora
- Talón redondeado para una conducción más cómoda
- Exterior de microfibra
- Revestimiento de malla 3D transpirable
- Plantilla extraíble textil y de espuma
- Puntera compuesta
- Entresuela de poliuretano inyectado
- Suela de poliuretano
Especificaciones
Blanco, Gris | |
Rounded | |
Microfibra | |
Removable, textile and foam insole, injected polyurethane midsole, polyurethane outsole. | |
Low-cut | |
427 g per shoe in size 8 | |
Zapato de seguridad |
Suitable for food industry | |
Breathable 3D mesh lining | |
47 | |
Polyurethane | |
Composite | |
EN ISO 20345: 2011 |