Learn More
Euro Protection™ Zapatos de seguridad Okenite
Los zapatos de seguridad Euro Protection™ Okenite son transpirables, fáciles de poner/quitar, adecuados para el uso en el sector alimentario y tienen puntera de material compuesto para mayor protección.
42.56€ - 86.40€
Especificaciones
Color | Blanco, Gris |
---|---|
Estilo de talón | Redondeado |
Material de revestimiento | Revestimiento de malla 3D transpirable |
Material | Microfibra |
Características exclusivas | Plantilla extraíble, textil y de espuma, entresuela de poliuretano inyectado, suela de poliuretano. |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12014295
|
Euro Protection™
9OKEL37 |
37 |
86.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12024295
|
Euro Protection™
9OKEL38 |
38 |
72.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12034295
|
Euro Protection™
9OKEL39 |
39 |
74.05€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12044295
|
Euro Protection™
9OKEL40 |
40 |
83.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12054295
|
Euro Protection™
9OKEL41 |
41 |
85.35€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12064295
|
Euro Protection™
9OKEL42 |
42 |
74.05€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12074295
|
Euro Protection™
9OKEL43 |
43 |
72.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12084295
|
Euro Protection™
9OKEL44 |
44 |
85.35€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12094295
|
Euro Protection™
9OKEL45 |
45 |
74.05€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12004305
|
Euro Protection™
9OKEL46 |
46 |
58.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12014305
|
Euro Protection™
9OKEL47 |
47 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Adecuados para su uso en el sector alimentario
- Fáciles de poner y quitar
- Cubierta protectora
- Talón redondeado para una conducción más cómoda
- Exterior de microfibra
- Revestimiento de malla 3D transpirable
- Plantilla extraíble textil y de espuma
- Puntera compuesta
- Entresuela de poliuretano inyectado
- Suela de poliuretano
Especificaciones
Blanco, Gris | |
Revestimiento de malla 3D transpirable | |
Plantilla extraíble, textil y de espuma, entresuela de poliuretano inyectado, suela de poliuretano. | |
Corte bajo | |
427 g por zapato de talla 8 | |
Zapato de seguridad |
Redondeado | |
Microfibra | |
Poliuretano | |
Compuesto | |
EN ISO 20345: 2011 |