Learn More
Euro Protection™ Zapatos de seguridad Okenite
Los zapatos de seguridad Euro Protection™ Okenite son transpirables, fáciles de poner/quitar, adecuados para el uso en el sector alimentario y tienen puntera de material compuesto para mayor protección.
Marca: Euro Protection™ 9OKEL43
Detalles adicionales : Peso : 1.00800kg
Descripción
- Adecuados para su uso en el sector alimentario
- Fáciles de poner y quitar
- Cubierta protectora
- Talón redondeado para una conducción más cómoda
- Exterior de microfibra
- Revestimiento de malla 3D transpirable
- Plantilla extraíble textil y de espuma
- Puntera compuesta
- Entresuela de poliuretano inyectado
- Suela de poliuretano
Especificaciones
Blanco, Gris | |
Redondeado | |
Microfibra | |
Plantilla extraíble, textil y de espuma, entresuela de poliuretano inyectado, suela de poliuretano. | |
Corte bajo | |
427 g por zapato de talla 8 | |
Zapato de seguridad |
Adecuados para el sector alimentario | |
Revestimiento de malla 3D transpirable | |
43 | |
Poliuretano | |
Compuesto | |
EN ISO 20345: 2011 |