Learn More
Diba Omnifit™ EZ SolventPlus™ Chromatography Columns with Two Fixed Endpieces
Omnifit™ EZ SolventPlus™ Chromatography Columns with One Fixed and One Adjustable Endpieces
Marca: Diba 006EZS-25-25-FF
Includes: Conjunto de dos tubos (de 0,5 m y 2 m de longitud) de PTFE con DE de 1,52 mm (1/16 pulgadas) con un conector UNF de EFTE de 6,35 a 0,07 mm (1/4-28) en un extremo, un kit de fritas (contiene dos de PE de 10 μm, dos de PTFE de 10 μ, dos de PTFE de 30 μm) y un conector cónico 10-32 Click-N-Seal® de PEEK.
Descripción
- Las roscas de PEEK™ de la columna ofrecen una durabilidad excepcional
- Si se coloca la frita en la parte superopr, se consigue reforzar el lecho y distribución el flujo de muestra de manera uniforme
- Las columnas reutilizables le permiten empaquetar los medios que usted necesite usar
Especificaciones
Columnas de cromatografía con 2 piezas cierre fijas EZ SolventPlus™ Omnifit™, 25 × 250 mm; 1 por unidad | |
25 mm | |
29,99 bar (150 psi) | |
108 ml | |
Vidrio de borosilicato, PTFE y Chemraz™ | |
Conjunto de dos tubos (de 0,5 m y 2 m de longitud) de PTFE con DE de 1,52 mm (1/16 pulgadas) con un conector UNF de EFTE de 6,35 a 0,07 mm (1/4-28) en un extremo, un kit de fritas (contiene dos de PE de 10 μm, dos de PTFE de 10 μ, dos de PTFE de 30 μm) y un conector cónico 10-32 Click-N-Seal™ de PEEK. |
De 4 a 40 °C | |
Cromatografía líquida (LC) | |
10 y 30 μm | |
250 mm | |
40 °C |