Learn More
Diba Omnifit™ EZ SolventPlus™ Chromatography Columns with Two Fixed Endpieces
Omnifit™ EZ SolventPlus™ Chromatography Columns with One Fixed and One Adjustable Endpieces
en la oferta
Especificaciones
Tipo | Cromatografía líquida (LC) |
---|---|
Intervalo de temperatura (métrico) | De 4 a 40 °C |
Tamaño de poro | 10 y 30 μm |
Material | Vidrio de borosilicato, PTFE y Chemraz™ |
Temperatura máxima | 40 °C |
Código de producto | Marca | Capacidad de columna | Descripción | Diámetro interior (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad de columna | Descripción | Diámetro interior (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15805424
|
Diba
006EZS-06-05-FF |
0,7 mL | Columnas de cromatografía con 2 piezas cierre fijas EZ SolventPlus™ Omnifit™ , 6,6 × 50 mm; 1 por unidad | 6 mm | 50 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||
15835424
|
Diba
006EZS-06-10-FF |
2,4 ml | Columnas de cromatografía con 2 piezas cierre fijas EZ SolventPlus™ Omnifit™ , 6,6 × 100 mm; 1 por unidad | 6 mm | 100 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||
15865424
|
Diba
006EZS-06-15-FF |
4,1 mL | Columnas de cromatografía con 2 piezas cierre fijas EZ SolventPlus™ Omnifit™ , 6,6 × 150 mm; 1 por unidad | 6 mm | 150 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||
15895424
|
Diba
006EZS-06-25-FF |
7,5 ml | Columnas de cromatografía con 2 piezas cierre fijas EZ SolventPlus™ Omnifit™ , 6,6 × 250 mm; 1 por unidad | 6 mm | 250 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||
15825434
|
Diba
006EZS-06-33-FF |
10,3 mL | Columnas de cromatografía con 2 piezas cierre fijas EZ SolventPlus™ Omnifit™ , 6,6 × 330 mm; 1 por unidad | 6 mm | 330 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||
15855434
|
Diba
006EZS-06-40-FF |
12,7 mL | Columnas de cromatografía con 2 piezas cierre fijas EZ SolventPlus™ Omnifit™ , 6,6 × 400 mm; 1 por unidad | 6 mm | 440 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||
15885434
|
Diba
006EZS-10-10-FF |
5,5 ml | Columnas de cromatografía con 2 piezas cierre fijas EZ SolventPlus™ Omnifit™, 10 × 100 mm; 1 por unidad | 10 mm | 100 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||
15815444
|
Diba
006EZS-10-15-FF |
9,4 mL | Columnas de cromatografía con 2 piezas cierre fijas EZ SolventPlus™ Omnifit™, 10 × 150 mm; 1 por unidad | 10 mm | 150 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||
15845444
|
Diba
006EZS-10-25-FF |
17,3 mL | Columnas de cromatografía con 2 piezas cierre fijas EZ SolventPlus™ Omnifit™, 10 × 250 mm; 1 por unidad | 10 mm | 250 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||
15875444
|
Diba
006EZS-10-33-FF |
23,6 mL | Columnas de cromatografía con 2 piezas cierre fijas EZ SolventPlus™ Omnifit™, 10 × 330 mm; 1 por unidad | 10 mm | 330 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||
15805454
|
Diba
006EZS-10-40-FF |
29,1 mL | Columnas de cromatografía con 2 piezas cierre fijas EZ SolventPlus™ Omnifit™, 10 × 400 mm; 1 por unidad | 10 mm | 400 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||
15835454
|
Diba
006EZS-10-50-FF |
36,9 mL | Columnas de cromatografía con 2 piezas cierre fijas EZ SolventPlus™ Omnifit™, 10 × 500 mm; 1 por unidad | 10 mm | 500 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||
15865454
|
Diba
006EZS-15-10-FF |
12,4 mL | Columnas de cromatografía con 2 piezas cierre fijas EZ SolventPlus™ Omnifit™, 15 × 100 mm; 1 por unidad | 15 mm | 100 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||
15895454
|
Diba
006EZS-15-15-FF |
21,2 mL | Columnas de cromatografía con 2 piezas cierre fijas EZ SolventPlus™ Omnifit™, 15 × 150 mm; 1 por unidad | 15 mm | 150 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||
15825464
|
Diba
006EZS-15-25-FF |
38,9 mL | Columnas de cromatografía con 2 piezas cierre fijas EZ SolventPlus™ Omnifit™, 15 × 250 mm; 1 por unidad | 15 mm | 250 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||
15855464
|
Diba
006EZS-15-33-FF |
53 ml | Columnas de cromatografía con 2 piezas cierre fijas EZ SolventPlus™ Omnifit™, 15 × 330 mm; 1 por unidad | 15 mm | 330 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||
15885464
|
Diba
006EZS-15-40-FF |
65,4 mL | Columnas de cromatografía con 2 piezas cierre fijas EZ SolventPlus™ Omnifit™, 15 × 400 mm; 1 por unidad | 15 mm | 400 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||
15815474
|
Diba
006EZS-15-50-FF |
83,1 mL | Columnas de cromatografía con 2 piezas cierre fijas EZ SolventPlus™ Omnifit™, 15 × 500 mm; 1 por unidad | 15 mm | 500 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||
15845474
|
Diba
006EZS-25-10-FF |
34,4 mL | Columnas de cromatografía con 2 piezas cierre fijas EZ SolventPlus™ Omnifit™, 25 × 100 mm; 1 por unidad | 25 mm | 100 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||
15875474
|
Diba
006EZS-25-15-FF |
58,9 mL | Columnas de cromatografía con 2 piezas cierre fijas EZ SolventPlus™ Omnifit™, 25 × 150 mm; 1 por unidad | 25 mm | 150 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||
15805484
|
Diba
006EZS-25-25-FF |
108 ml | Columnas de cromatografía con 2 piezas cierre fijas EZ SolventPlus™ Omnifit™, 25 × 250 mm; 1 por unidad | 25 mm | 250 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||
15835484
|
Diba
006EZS-25-33-FF |
147,3 mL | Columnas de cromatografía con 2 piezas cierre fijas EZ SolventPlus™ Omnifit™, 25 × 330 mm; 1 por unidad | 25 mm | 330 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||
15865484
|
Diba
006EZS-25-40-FF |
181,6 mL | Columnas de cromatografía con 2 piezas cierre fijas EZ SolventPlus™ Omnifit™, 25 × 400 mm; 1 por unidad | 25 mm | 400 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||
15895484
|
Diba
006EZS-25-50-FF |
230,7 mL | Columnas de cromatografía con 2 piezas cierre fijas EZ SolventPlus™ Omnifit™, 25 × 500 mm; 1 por unidad | 25 mm | 500 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||
15825494
|
Diba
006EZS-35-15-FF |
115,5 mL | Columnas de cromatografía con 2 piezas cierre fijas EZ SolventPlus™ Omnifit™, 35 × 150 mm; 1 por unidad | 35 mm | 150 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||
15855494
|
Diba
006EZS-35-25-FF |
211,7 mL | Columnas de cromatografía con 2 piezas cierre fijas EZ SolventPlus™ Omnifit™, 35 × 250 mm; 1 por unidad | 35 mm | 250 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||
15885494
|
Diba
006EZS-35-33-FF |
288,6 mL | Columnas de cromatografía con 2 piezas cierre fijas EZ SolventPlus™ Omnifit™, 35 × 330 mm; 1 por unidad | 35 mm | 330 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||
15815504
|
Diba
006EZS-35-40-FF |
356 ml | Columnas de cromatografía con 2 piezas cierre fijas EZ SolventPlus™ Omnifit™, 35 × 400 mm; 1 por unidad | 35 mm | 400 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||
15845504
|
Diba
006EZS-50-25-FF |
440,7 mL | Columnas de cromatografía con 2 piezas cierre fijas EZ SolventPlus™ Omnifit™, 50 × 250 mm; 1 por unidad | 50 mm | 250 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||
15875504
|
Diba
006EZS-50-33-FF |
600,9 mL | Columnas de cromatografía con 2 piezas cierre fijas EZ SolventPlus™ Omnifit™, 50 × 330 mm; 1 por unidad | 50 mm | 330 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||
15805514
|
Diba
006EZS-50-40-FF |
741,1 mL | Columnas de cromatografía con 2 piezas cierre fijas EZ SolventPlus™ Omnifit™, 50 × 400 mm; 1 por unidad | 50 mm | 400 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||
15835514
|
Diba
006EZS-50-50-FF |
941,4 mL | Columnas de cromatografía con 2 piezas cierre fijas EZ SolventPlus™ Omnifit™, 50 × 500 mm; 1 por unidad | 50 mm | 500 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||
Description
- PEEK™ column threads offer outstanding durability
- Superior frit placement adds bed support and even distribution of sample flow
- Reusable columns let you pack your own media specific to your application
Specifications
Cromatografía líquida (LC) | |
10 y 30 μm | |
40 °C |
De 4 a 40 °C | |
Vidrio de borosilicato, PTFE y Chemraz™ | |
Conjunto de dos tubos (de 0,5 m y 2 m de longitud) de PTFE con DE de 1,52 mm (1/16 pulgadas) con un conector UNF de EFTE de 6,35 a 0,07 mm (1/4-28) en un extremo, un kit de fritas (contiene dos de PE de 10 μm, dos de PTFE de 10 μ, dos de PTFE de 30 μm) y un conector cónico 10-32 Click-N-Seal™ de PEEK. |