Learn More
B Braun™ Jeringa de tres piezas Luer-Lock céntrica desechable Omnifix™ Solo
Incluye accionado de émbolo suave y tapón de sellado doble. Las jeringas de 3 piezas B Braun™ Omnifix™ Solo están diseñadas para ofrecer un rendimiento uniforme.
Marca: B Braun™ 4617100V
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Alta visibilidad; cuerpo transparente con graduaciones en negrita permanentes
- Tope posterior seguro para evitar la retirada accidental del émbolo
- El tapón de sellado doble evita la fuga de medicamentos
- Asas grandes y estables
- Los componentes no contienen DEHP, PVC ni otro tipo de látex de caucho natural
- Desechables
- Pistón con doble anillo de sellado que proporciona una aspiración e inyección lentas
Especificaciones
EN ISO 7886-1, ISO 10993 resp. DIN EN 30993 | |
Natural | |
para una aspiración e inyección lentas | |
Jeringa de punta céntrica Luer-Lock de 3 piezas | |
0,5 mL | |
10 mL | |
Sí |
Caucho de poliisopreno (punta), Polipropileno (cuerpo), Polipropileno (émbolo) | |
Graduación de alto contraste en negro | |
Sí | |
Sí | |
100/paq. | |
Luer Lock céntrico | |
Estéril |
Título del producto
B Braun™ Jeringa de tres piezas Luer-Lock céntrica desechable Omnifix™ Solo > Volumen: 10 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido