Learn More
B Braun™ Jeringa de tres piezas Luer-Lock céntrica desechable Omnifix™ Solo
Incluye accionado de émbolo suave y tapón de sellado doble. Las jeringas de 3 piezas B Braun™ Omnifix™ Solo están diseñadas para ofrecer un rendimiento uniforme.
6.00€ - 301.60€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN ISO 7886-1, ISO 10993 resp. DIN EN 30993 |
---|---|
Material | Caucho de poliisopreno (punta), Polipropileno (cuerpo), Polipropileno (émbolo) |
Color | Natural |
Descripción | Graduación de alto contraste en negro |
Para utilizar con (aplicación) | para una aspiración e inyección lentas |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10179411
|
B Braun™
4617100V |
10 mL |
96.00€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10038071
|
B Braun™
4617207V |
20 mL |
301.60€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10278554
|
B Braun™
4617022V |
3 ml |
52.05€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10119350
|
B Braun™
4617509F |
50 mL |
6.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Alta visibilidad; cuerpo transparente con graduaciones en negrita permanentes
- Tope posterior seguro para evitar la retirada accidental del émbolo
- El tapón de sellado doble evita la fuga de medicamentos
- Asas grandes y estables
- Los componentes no contienen DEHP, PVC ni otro tipo de látex de caucho natural
- Desechables
- Pistón con doble anillo de sellado que proporciona una aspiración e inyección lentas
Especificaciones
EN ISO 7886-1, ISO 10993 resp. DIN EN 30993 | |
Natural | |
para una aspiración e inyección lentas | |
Jeringa de punta céntrica Luer-Lock de 3 piezas | |
Luer Lock céntrico | |
Estéril |
Caucho de poliisopreno (punta), Polipropileno (cuerpo), Polipropileno (émbolo) | |
Graduación de alto contraste en negro | |
Sí | |
Sí | |
Sí |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 5 años
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
B Braun™ Jeringa de tres piezas Luer-Lock céntrica desechable Omnifix™ Solo