Learn More
Buerkle™ LiquiSampler
Muestreador de líquidos Buerkle™ LiquiSampler, conforme a DIN EN ISO 15528. Fabricado en PTFE/FEP o PP ultrapuro y químicamente inerte para un muestreo sin contaminación. Muestreo de contenedores abiertos y cerrados, barriles, tanques, silos, corrientes de agua. Adecuado para todas las aberturas de al menos 32 mm de diámetro.
241.00€ - 703.00€
Especificaciones
Tipo de producto | LiquiSampler |
---|---|
Incluye | Anillo de raspado |
Tipo de mango | Botón - uso con una sola mano |
Color | Transparente |
Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 15528 |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10759222
|
Buerkle™
5330-1060 |
150 mL | Polipropileno |
241.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10177581
|
Buerkle™
5330-2060 |
150 mL | PTFE, FEP |
424.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10115360
|
Buerkle™
5330-1100 |
250 mL | Polipropileno |
321.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10300061
|
Buerkle™
5330-2100 |
250 mL | PTFE, FEP |
507.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10637101
|
Buerkle™
5330-1200 |
500 mL | Polipropileno |
480.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10155310
|
Buerkle™
5330-2200 |
500 mL | PTFE, FEP |
703.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Uso práctico con una sola mano con solo pulsar un botón
- Con anillo de raspado para marcar la profundidad y limpiar
- Transparente
- Disponible en PTFE/FEP o PP transparente
- Posibilidad de muestreo puntual, muestreo de todas las capas y muestreo inferior
- Adecuado para todos los barriles y contenedores disponibles comercialmente con abertura de 32al menos mm de diámetro
- Fácil de limpiar.
Especificaciones
LiquiSampler | |
Botón - uso con una sola mano | |
DIN EN ISO 15528 |
Anillo de raspado | |
Transparente | |
32 mm |