Learn More
Kolmi Hopen™ Op-Air™ One Type IIR Splash-resistant Medical Mask
These splash-resistant medical masks are designed for those with sensitive skin, providing less irritation against the face.
Marca:  Kolmi Hopen™ M34001-30
4.40 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.52000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17790189
  • 5.60€ / paquete de 40
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Protege el medio ambiente de las gotitas del usuario
  • Proporciona protección contra líquidos biológicos
  • Eficaz contra bacterias, partículas y virus
  • Capa interior no irritante
  • La capa interior está especialmente diseñada para reducir la humedad y eliminar el sudor de la mecha
  • Utilizado por los trabajadores sanitarios para reducir el riesgo de infección o en el quirófano
Especificaciones
Especificaciones
Blanco
Polipropileno
(UE) 2017/745, EN 14683:2019+AC:2019, ISO 9001, ISO 13485
≥ 98%
Sí
Lazos
Plisado
Sí
Medicina
40 paq.