Learn More
Kolmi Hopen™ Op-Air™ One Type IIR Splash-resistant Medical Mask
These splash-resistant medical masks are designed for those with sensitive skin, providing less irritation against the face.
5.60€
Especificaciones
Fastening Type | Lazos |
---|---|
Material | Polipropileno |
Modelo | Plisado |
Certificaciones/conformidad (Europa) | (UE) 2017/745, EN 14683:2019+AC:2019, ISO 9001, ISO 13485 |
Desechables | Sí |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17790189
|
Kolmi Hopen™
M34001-30 |
Blanco |
5.60€
paquete de 40 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17710209
|
Kolmi Hopen™
M34301-30 |
Miel |
5.60€
paquete de 40 |
Fecha estimada de envío: 25-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17700209
|
Kolmi Hopen™
M34201-30 |
Verde |
5.60€
paquete de 40 |
Fecha estimada de envío: 25-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17700199
|
Kolmi Hopen™
M34101-30 |
Azul |
5.60€
paquete de 40 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Protects environment from droplets from wearer
- Provides protection against biological fluids
- Effective against bacteria, particles, and viruses
- Non-irritating inner layer
- Inner layer is specially designed to reduce moisture and wick away sweat
- Used by healthcare workers to reduce risk of infection or in the operating room
Especificaciones
Lazos | |
Plisado | |
Sí | |
Sí |
Polipropileno | |
(UE) 2017/745, EN 14683:2019+AC:2019, ISO 9001, ISO 13485 | |
Medicina | |
40 paq. |