Learn More
Kolmi Hopen™ Op-Air™ Type II Medical Masks with Earloops
Pleated medical mask with anti-fog nose clip can be used during transport of contagious patients.
Marca: Kolmi Hopen™ M14311-30-2000
144.21 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 3.70500kg
Descripción
- Medios de alta filtración (polipropileno)
- Dos bandas elásticas anchas y cómodas
- Bordes de polipropileno muy suaves
- El pliegue anatómico limita la exposición de la cara
- Barra nasal antivaho integrada
- Filtro sin fibra de vidrio
- Producido en sala limpia ISO 8 (control microbiológico y de partícula)
Especificaciones
Azul | |
Polipropileno | |
(UE) 2017/745, EN 14683, ISO 13485, EN ISO 14971 | |
Medicina |
Ganchos para los oídos | |
Plisado | |
Sí | |
2000 paq. |