Learn More
Kolmi Hopen™ Op-Air™ Type II Medical Masks with Earloops
Pleated medical mask with anti-fog nose clip can be used during transport of contagious patients.
5.85€ - 176.00€
Especificaciones
Fastening Type | Ganchos para los oídos |
---|---|
Material | Polipropileno |
Modelo | Plisado |
Desechables | Sí |
Para utilizar con (aplicación) | Medicina |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17760179
|
Kolmi Hopen™
M14311-30-2000 |
Azul |
176.00€
paquete de 2000 |
Fecha estimada de envío: 25-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17770179
|
Kolmi Hopen™
M14321-30 |
Verde |
5.85€
paquete de 60 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- High filtration media (polypropylene)
- Two wide and comfortable elastic bands
- Very soft polypropylene edges
- Anatomical folding limits exposure to face
- Integrated anti-fog nose bar
- Fiberglass-free filter
- Produced in ISO 8 clean room (particle and microbiological control)
Especificaciones
Ganchos para los oídos | |
Plisado | |
Medicina |
Polipropileno | |
Sí |