Learn More
Kolmi Hopen™ Op-Air™ Type IIR Medical Mask with Ties
The construction of this mask offers a high level of breathability without jeopardizing filter efficiency.
Marca: Kolmi Hopen™ M31201-30
Detalles adicionales : Peso : 1.52000kg
Descripción
- Muy alta transpirabilidad y comodidad
- Capas (de interior a exterior): polipropileno no tejido, polipropileno fundido por soplado, polipropileno no tejido
- Fabricadas en una sala limpia ISO 8 (control microbiológico y de partículas)
- Protección contra salpicaduras tipo IIR de acuerdo con la norma ISO 22609:2004
Especificaciones
Verde | |
Polipropileno | |
Plisado | |
Sí | |
Medicina |
Lazos | |
175 x 95 mm | |
(UE) 2017/745, ISO 13485, EN 14683, EN ISO 14971 | |
≥ 98% | |
40 paq. |