Learn More
Kolmi Hopen™ Op-Air™ Type IIR Medical Mask with Ties
The construction of this mask offers a high level of breathability without jeopardizing filter efficiency.
5.30€ - 6.00€
Especificaciones
Fastening Type | Lazos |
---|---|
Material | Polipropileno |
Dimensiones (L x An) | 175 x 95 mm |
Modelo | Plisado |
Certificaciones/conformidad (Europa) | (UE) 2017/745, ISO 13485, EN 14683, EN ISO 14971 |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17760189
|
Kolmi Hopen™
M31101-30 |
Azul |
5.30€
paquete de 40 |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17780189
|
Kolmi Hopen™
M31301-30 |
Amarillo |
5.30€
paquete de 40 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17770189
|
Kolmi Hopen™
M31201-30 |
Verde |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Very high breathability and comfort
- Layers (interior to exterior): spunbond polypropylene, meltblown polypropylene, spunbond polypropylene
- Manufactured in ISO 8 clean room (particle and microbiological control)
- Type IIR splash protection in accordance with ISO standard 22609:2004
Especificaciones
Lazos | |
175 x 95 mm | |
(UE) 2017/745, ISO 13485, EN 14683, EN ISO 14971 | |
≥ 98% |
Polipropileno | |
Plisado | |
Sí | |
Medicina |