Learn More
Masterflex™ Opaque Black Viton 2-stopped Pump Tubing
183.00€ - 186.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tubos de 2 tapones |
---|---|
Material | Viton |
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | - 13 °C |
Cantidad de embalaje | 12/pack |
Propiedades de resistencia | Ácidos y disolventes orgánicos |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Caudal | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Caudal | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11784959
|
Masterflex™
97628-30 |
1,14 mm | De 0,017 a 38 ml/min |
183.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15334903
|
Masterflex™
97628-38 |
1,65 mm | De 0,035 a 71 ml/min |
186.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 04-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Especificaciones
Tubos de 2 tapones | |
- 13 °C | |
Ácidos y disolventes orgánicos | |
De -13 °C a +204 °C |
Viton | |
12/pack | |
Negro opaco |