Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ Open-Top Tri-coded Tubes
Almacene y realice un seguimiento seguro de las muestras en los tubos de tres códigos de parte superior abierta Thermo Scientific™ Matrix™. Los tubos cuentan con códigos de barras 2D permanentes y de alto contraste en la parte inferior, además de códigos de barras lineales 1D con texto legible para humanos en el lateral.
Marca: Thermo Scientific™ 3732-WP1D
820.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Almacene y realice un seguimiento seguro de las muestras en los tubos de tres códigos de parte superior abierta Thermo Scientific™ Matrix™. Los tubos cuentan con códigos de barras 2D permanentes y de alto contraste en la parte inferior, además de códigos de barras lineales 1D con texto legible para humanos en el lateral. Los tubos están disponibles en embalajes a granel o en gradillas con cierre con código de barras. Las gradillas con cierre y código de barras incluyen un código de barras lineal, un código de barras 2D e identificación legible para el ojo humano en tres lados de la gradilla. Se usan en combinación con los sistemas de colocación de tapones Thermo Scientific™ Matrix™ SepraSeal y DuraSeal y la familia de lectores de códigos de barras Thermo Scientific™ VisionMate™.
Seguimiento seguro
- Cada tubo de polipropileno con parte superior abierta tiene un único láser de código de barras 2D grabado en la base, además de un parche blanco con código de barras lineal 1D y texto legible para humanos en el lateral
- Los códigos de barras 2D son resistentes al 100 % de DMSO y resultan por tanto ideales para el procesamiento y almacenamiento de compuestos
- Los códigos de barras 2D no exclusivos y los códigos de barras lineales 1D se pueden escanear con la familia de lectores de códigos de barras Thermo Scientific VisionMate
Formato de almacenamiento superior
- Las gradillas con cierre en formato ANSI maximizan el espacio de almacenamiento y son compatibles con pipetas manuales multicanal o equipos automatizados de manipulación de líquidos
- Las gradillas con cierre con código de barras incluyen códigos de barras 1D y 2D, además de texto legible por humanos en tres lados para proporcionar una trazabilidad igual adicional
- La tapadera de la gradilla con cierre de seguridad se puede abrir robóticamente para acceder a los tubos 2D mediante sistemas de manipulación de líquidos y aplicaciones de alto rendimiento
Control de calidad exhaustivo
- Todos los tubos de almacenamiento con código de barras 2D se escanean para garantizar la legibilidad.
- Cada código se verifica con una base de datos completa de todos los códigos de barras 2D previamente asignados para garantizar la inexistencia de duplicados en toda la línea de tubos de almacenamiento con código de barras 2D Matrix.
Soluciones de rastreo de almacenamiento para cualquier laboratorio
- Hay disponibles opciones de códigos de barras 2D personalizados para ajustarse a los requisitos de bases de datos o rastreo de su laboratorio.
- Los tubos están disponibles con diversas opciones de sellado, incluidos SepraSeals y DuraSeals de Thermo Scientific
- Los SepraSeals están disponibles en distintas opciones de color para la clasificación visual de muestras
- Los SepraSeals precortados permiten el acceso repetido a las muestras en automatización
Recomendada para:
Descubrimiento de fármacos, almacenamiento de compuestos, transporte seguro de muestras, recuperación individual de muestras, identificación instantánea de muestras, seguimiento seguro de muestras archivadas
Especificaciones
Colorless | |
2D Barcoded Open-Top Tubes with White Patch and Linear Barcode in Latch Racks | |
750 μL | |
Polypropylene | |
10 Latch Racks of 96 Tubes/Cs. | |
Matrix™ | |
No |
Storage Tube (Open Top) | |
Not Autoclavable | |
Fondo en V | |
2D White Patch | |
Tubo con código de barras: Matriz de datos de 12 x 12 no exclusiva con corrección de errores integrada ECC200 y código EAN lineal 128 | |
Estéril | |
10 gradillas con cierre de 96 tubos por caja |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
1418223 | Certificado de procesamiento | 22/01/2025 | 3732-WP1D |
1360106 | Certificado de procesamiento | 04/12/2024 | 3732-WP1D |
1327764 | Certificado de procesamiento | 04/12/2024 | 3732-WP1D |
1418223 | Certificado de conformidad | 10/12/2024 | 3732-WP1D |
1314596 | Certificado de conformidad | 10/12/2024 | 3732-WP1D |