Learn More
Thermo Scientific™ Tapones con septum con parte superior abierta, 24-414 mm, septum unidos, a granel
Los tapones de los septum Thermo Scientific™ incluyen un septum de 0.045 in. de grosor unido.
Marca: Thermo Scientific™ S297-5300
Detalles adicionales : Peso : 2.00000kg
Descripción
Thermo Scientific™ Septa Caps include a bonded-in 0.045 in. thick septa. The same high quality septa caps used on our Thermo Scientific VOA Vials, septa bottles and septa jars. Processed to meet EPA performance–based specifications for Volatile Organic Analysis.
- Tapón con parte superior abierta de polipropileno blanco con septum de silicona con revestimiento de PTFE unido
- Septum unido de forma permanente al tapón
- El número de catálogo 297-2414 es un tapón con parte superior abierta sin septum y se puede utilizar con septum sueltos Thermo Scientific con diámetro de 24 mm
Procesados para cumplir las especificaciones de rendimiento de la EPA para análisis de compuestos orgánicos volátiles
Incluye:
Solo tapón
Compatible con:
Para su uso con viales VOA, frascos y tarros Thermo Scientific. Los tapones 297-2414 son compatibles con septum sueltos, n.º de cat. 288-0022, 288-0072, 288-0022BP y S24-400-S2.
Especificaciones
Análisis de orgánicos volátiles (VOA) | |
Tapón con septum con parte superior abierta | |
24 | |
Septum de silicona con recubrimiento de PTFE unido de 0,045 pulg | |
Sí | |
Tapón | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
24 mm |
Blanco | |
Polipropileno | |
Sin procesar | |
Procesados para cumplir las especificaciones de rendimiento de la EPA para análisis de orgánicos volátiles; se fabrica con un sistema de gestión de calidad con certificación ISO. | |
Redondo | |
Viales para VOA, frascos para septos y tarros para septos Thermo Scientific | |
53-400 mm | |
Tapón con parte superior abierta |