Learn More
Thermo Scientific™ Tapones con septum con parte superior abierta, 24-414 mm, septum unidos, a granel
Los tapones de los septum Thermo Scientific™ incluyen un septum de 0.045 in. de grosor unido.
33.90€ - 125.00€
Especificaciones
Color | Blanco |
---|---|
Material | Polipropileno |
Nivel | Sin procesar |
Certificaciones/conformidad | Procesados para cumplir las especificaciones de rendimiento de la EPA para análisis de orgánicos volátiles; se fabrica con un sistema de gestión de calidad con certificación ISO. |
Closure Included | Sí |
Código de producto | Marca | Descripción | Material de revestimiento | N.º por caja | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Material de revestimiento | N.º por caja | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15384835
|
Thermo Scientific™
297-2400UB |
Tapón con septum con parte superior abierta | Septum de silicona con recubrimiento de PTFE unido finos de 0,060 pulg | 24 |
40.80€
paquete de 24 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15336116
|
Thermo Scientific™
S297-5300 |
Tapón con septum con parte superior abierta | Septum de silicona con recubrimiento de PTFE unido de 0,045 pulg | 24 |
125.00€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16857356
|
Thermo Scientific™
S297-5800 |
Tapón con septum con parte superior abierta | Septum de silicona con recubrimiento de PTFE unido de 0,045 pulg | 24 |
115.00€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12817110
|
Thermo Scientific™
297-2414 |
Tapón con parte superior abierta | Ninguno | 24 |
33.90€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15454580
|
Thermo Scientific™
S297-3330 |
Tapón con septum con parte superior abierta | Septum de silicona con recubrimiento de PTFE unido de 0,045 pulg | 24 |
50.90€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Thermo Scientific™ Septa Caps include a bonded-in 0.045 in. thick septa. The same high quality septa caps used on our Thermo Scientific VOA Vials, septa bottles and septa jars. Processed to meet EPA performance–based specifications for Volatile Organic Analysis.
- Tapón con parte superior abierta de polipropileno blanco con septum de silicona con revestimiento de PTFE unido
- Septum unido de forma permanente al tapón
- El número de catálogo 297-2414 es un tapón con parte superior abierta sin septum y se puede utilizar con septum sueltos Thermo Scientific con diámetro de 24 mm
Procesados para cumplir las especificaciones de rendimiento de la EPA para análisis de compuestos orgánicos volátiles
Incluye:
Solo tapón
Compatible con:
Para su uso con viales VOA, frascos y tarros Thermo Scientific. Los tapones 297-2414 son compatibles con septum sueltos, n.º de cat. 288-0022, 288-0072, 288-0022BP y S24-400-S2.
Garantía: 90 días
Especificaciones
Blanco | |
Sin procesar | |
Sí | |
24 mm |
Polipropileno | |
Procesados para cumplir las especificaciones de rendimiento de la EPA para análisis de orgánicos volátiles; se fabrica con un sistema de gestión de calidad con certificación ISO. | |
Redondo | |
Tapón con parte superior abierta |