Learn More
Sartorius™ Puntas Optifit en paquetes FlexiBulk
Combine el ahorro de costes con el ahorro de espacio, con la consiguiente mejora de la facilidad de uso y la garantía de pureza. Las puntas Sartorius™ Optifit en envases FlexiBulk le brindan la misma alta calidad que las puntas Optifit al utilizarse con las micropipetas Biohit™ en un cómodo diseño de embalaje. Disponibles en volúmenes de 200, 350, 1000 y 1200 μl, incluida una opción de calibre ancho.
31.90€ - 67.65€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485 |
---|---|
Declaraciones de limpieza | Libre de ADNasa, ARNasa, ATP ni endotoxinas |
Para utilizar con (aplicación) | Para trabajos diarios de laboratorio |
Formato | A granel |
Material | Polipropileno |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Código de color | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Código de color | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15300645
![]() ![]() |
Sartorius™
LH-B790354 |
De 5 a 350 μl | Naranja | 5,4cm |
67.65€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
15310645
![]() ![]() |
Sartorius™
LH-B791004 |
De 10 a 1000 μl | Azul oscuro | 7,15cm |
31.90€
paquete de 480 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15340645
![]() ![]() |
Sartorius™
LH-B791204 |
De 50 a 1200 μl | Morado | 7,15cm |
41.70€
paquete de 480 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
15390635
![]() ![]() |
Sartorius™
LH-B790204 |
0,5 a 200 μl | Amarillo | 5,1cm |
59.80€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15330645
![]() ![]() |
Sartorius™
LH-B791024 |
De 10 a 1000 μl | Azul claro | 6,85cm |
39.85€
paquete de 480 |
Fecha estimada de envío: 05-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Description
Puntas Optifit
- Ajuste y sellado perfectos para garantizar la máxima exactitud y precisión posibles
- Acoplamiento/expulsión de puntas ergonómico y ligero gracias a la función Optiload de las pipetas Sartorius
- Codificadas por colores para un fácil ajuste con las pipetas Sartorius correspondientes
- Puntas de calibre ancho disponibles para una mejor dispensación de muestras difíciles, como los líquidos viscosos
- Compatibles con pipetas Picus™ NxT, Picus™, eLINE™, mLINE™ y Proline™ Plus y la mayoría del resto de pipetas de otros fabricantes
- Conforme a los estándares de calidad ISO9001, ISO 14001 e ISO 13485
Embalaje FlexiBulk
- Comodidad y ahorro
- Combina el bajo coste de las puntas a granel con el ahorro de espacio y una facilidad de uso mejorada
- Reduce el tamaño del embalaje en hasta un 40 % y reduce los residuos de embalaje en casi un 50 %
- Los materiales del envase FlexiBulk son 100 % aptos para utilizarse como residuo de energía
- Organización Pick & Place para facilitar y agilizar la conexión de punta directa para la carga de gradilla
- Tapa de fácil apertura y cierre para facilitar el acceso a la punta y proteger las puntas
- Calidad y pureza
- Incluye las mismas puntas de alta calidad que el resto de opciones de embalaje
- Garantiza la pureza de la punta con certificados específicos de lote
- Las puntas no estériles están certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa y endotoxinas
- Fabricadas en condiciones de salas limpias conforme a las disposiciones para Clase 8 de ISO
- La tapa proporciona un sellado hermético durante el transporte y el almacenamiento para una pureza segura
Specifications
ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485 | |
Para trabajos diarios de laboratorio | |
Polipropileno |
Libre de ADNasa, ARNasa, ATP ni endotoxinas | |
A granel |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.