Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 1301 GC Capillary Column
Marca: Macherey-Nagel™ 726771.60
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Especificaciones
0,25 mm | |
Columna capilar para GC | |
Optima™ 1301 | |
De 300 °C a 320 °C | |
60 m |
G1, G2, G38 | |
0,4 mm | |
Análisis de pesticidas | |
0,25 μm | |
1 unidad |