Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 1301 GC Capillary Column
590.00€ - 1125.00€
Especificaciones
Fase estacionaria | Optima™ 1301 |
---|---|
Tipo USP | G1, G2, G38 |
Tipo | Columna capilar para GC |
Para utilizar con (aplicación) | Análisis de pesticidas |
Intervalo de temperatura | De 300 °C a 320 °C |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Longitud (métrico) | Grosor de película | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Longitud (métrico) | Grosor de película | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10565551
|
Macherey-Nagel™
726780.30 |
0,32 mm | 30 m | 1 μm |
630.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10194511
|
Macherey-Nagel™
726771.50 |
0,25 mm | 50 m | 0,25 μm |
980.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10378261
|
Macherey-Nagel™
726777.25 |
0,32 mm | 25 m | 0,25 μm |
630.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10412052
|
Macherey-Nagel™
726771.25 |
0,25 mm | 25 m | 0,25 μm |
590.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10144851
|
Macherey-Nagel™
726780.50 |
0,32 mm | 50 m | 1 μm |
1060.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10649581
|
Macherey-Nagel™
726777.30 |
0,32 mm | 30 m | 0,25 μm |
630.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10505561
|
Macherey-Nagel™
726783.25 |
0,53 mm | 25 m | 1 μm |
730.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10746142
|
Macherey-Nagel™
726771.30 |
0,25 mm | 30 m | 0,25 μm |
590.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10002891
|
Macherey-Nagel™
726771.60 |
0,25 mm | 60 m | 0,25 μm |
1020.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10726522
|
Macherey-Nagel™
726777.60 |
0,32 mm | 60 m | 0,25 μm |
1125.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10154851
|
Macherey-Nagel™
726780.60 |
0,32 mm | 60 m | 1 μm |
1125.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Especificaciones
Optima™ 1301 | |
Columna capilar para GC | |
De 300 °C a 320 °C |
G1, G2, G38 | |
Análisis de pesticidas | |
1 unidad |