Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 1701 High Performance GC Capillary Column
Marca: Macherey-Nagel™ 726824.60
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
0,5 mm | |
0,32 mm | |
G46 | |
De 300 °C a 320 °C | |
60 m |
Columna capilar para GC de alto rendimiento | |
Optima™ 1701 | |
GC | |
0,35 μm | |
1 unidad |