Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 1701 High Performance GC Capillary Column
273.00€ - 1130.00€
Especificaciones
Fase estacionaria | Optima™ 1701 |
---|---|
Tipo USP | G46 |
Tipo | Columna capilar para GC de alto rendimiento |
Para utilizar con (aplicación) | GC |
Cantidad | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Longitud (métrico) | Grosor de película | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Longitud (métrico) | Grosor de película | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10506511
|
Macherey-Nagel™
726058.10 |
0,25 mm | 10 m | 0,25 μm |
273.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10328071
|
Macherey-Nagel™
726318.10 |
0,32 mm | 10 m | 0,25 μm |
289.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10022931
|
Macherey-Nagel™
726545.10 |
0,53 mm | 10 m | 1 μm |
339.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10526681
|
Macherey-Nagel™
726058.15 |
0,25 mm | 15 m | 0,25 μm |
365.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10671492
|
Macherey-Nagel™
726318.15 |
0,32 mm | 15 m | 0,25 μm |
374.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10758622
|
Macherey-Nagel™
726735.15 |
0,53 mm | 15 m | 0,5 μm |
409.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10052951
|
Macherey-Nagel™
726545.15 |
0,53 mm | 15 m | 1 μm |
409.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10736702
|
Macherey-Nagel™
726058.25 |
0,25 mm | 25 m | 0,25 μm |
590.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10419751
|
Macherey-Nagel™
726841.25 |
0,2 mm | 25 m | 0,5 μm |
590.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10002911
|
Macherey-Nagel™
726318.25 |
0,32 mm | 25 m | 0,25 μm |
630.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10032851
|
Macherey-Nagel™
726824.25 |
0,32 mm | 25 m | 0,35 μm |
630.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10526501
|
Macherey-Nagel™
726320.25 |
0,32 mm | 25 m | 0,5 μm |
630.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10505551
|
Macherey-Nagel™
726929.25 |
0,32 mm | 25 m | 1 μm |
630.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10296751
|
Macherey-Nagel™
726735.25 |
0,53 mm | 25 m | 0,5 μm |
730.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10276941
|
Macherey-Nagel™
726058.30 |
0,25 mm | 30 m | 0,25 μm |
590.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10012921
|
Macherey-Nagel™
726064.30 |
0,25 mm | 30 m | 0,5 μm |
590.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10114711
|
Macherey-Nagel™
726965.30 |
0,25 mm | 30 m | 1 μm |
590.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10144561
|
Macherey-Nagel™
726318.30 |
0,32 mm | 30 m | 0,25 μm |
630.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10338401
|
Macherey-Nagel™
726545.25 |
0,53 mm | 25 m | 1 μm |
730.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10776512
|
Macherey-Nagel™
726824.30 |
0,32 mm | 30 m | 0,35 μm |
630.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10032951
|
Macherey-Nagel™
726320.30 |
0,32 mm | 30 m | 0,5 μm |
630.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10429941
|
Macherey-Nagel™
726929.30 |
0,32 mm | 30 m | 1 μm |
630.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10681492
|
Macherey-Nagel™
726735.30 |
0,53 mm | 30 m | 0,5 μm |
730.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10348401
|
Macherey-Nagel™
726545.30 |
0,53 mm | 30 m | 1 μm |
730.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10491272
|
Macherey-Nagel™
726058.50 |
0,25 mm | 50 m | 0,25 μm |
980.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10649771
|
Macherey-Nagel™
726841.50 |
0,2 mm | 50 m | 0,5 μm |
980.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10420322
|
Macherey-Nagel™
726318.50 |
0,32 mm | 50 m | 0,25 μm |
1060.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10489551
|
Macherey-Nagel™
726824.50 |
0,32 mm | 50 m | 0,35 μm |
1060.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10768042
|
Macherey-Nagel™
726320.50 |
0,32 mm | 50 m | 0,5 μm |
1060.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10795932
|
Macherey-Nagel™
726735.50 |
0,53 mm | 50 m | 0,5 μm |
1130.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10523602
|
Macherey-Nagel™
726929.50 |
0,32 mm | 50 m | 1 μm |
1060.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10797272
|
Macherey-Nagel™
726064.60 |
0,25 mm | 60 m | 0,5 μm |
1020.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10516511
|
Macherey-Nagel™
726058.60 |
0,25 mm | 60 m | 0,25 μm |
1020.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10246941
|
Macherey-Nagel™
726318.60 |
0,32 mm | 60 m | 0,25 μm |
1125.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10042851
|
Macherey-Nagel™
726824.60 |
0,32 mm | 60 m | 0,35 μm |
1125.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10246271
|
Macherey-Nagel™
726320.60 |
0,32 mm | 60 m | 0,5 μm |
1125.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10595381
|
Macherey-Nagel™
726929.60 |
0,32 mm | 60 m | 1 μm |
1125.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Especificaciones
Optima™ 1701 | |
Columna capilar para GC de alto rendimiento | |
1 unidad |
G46 | |
GC |