Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 1701 High Performance GC Capillary Column
Brand: Macherey-Nagel™ 726064.30
Additional Details : Peso : 0.01000kg
Specifications
0,25 mm | |
Columna capilar para GC de alto rendimiento | |
Optima™ 1701 | |
De 300 °C a 320 °C | |
30 m |
G46 | |
0,4 mm | |
GC | |
0,5 μm | |
1 unidad |