Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ d-6 GC Capillary Column
Marca: Macherey-Nagel™ 726482.60
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
0,5 mm | |
Columna capilar para GC | |
Optima™ d-6 | |
1 μm | |
1 unidad |
Ideales para detectores MSD y PND | |
0,32 mm | |
GC | |
60 m |