Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ d-6 GC Capillary Column
447.00€ - 1475.00€
Especificaciones
Fase estacionaria | Optima™ d-6 |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Ideales para detectores MSD y PND |
Tipo | Columna capilar para GC |
Para utilizar con (aplicación) | GC |
Cantidad | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Grosor de película | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Grosor de película | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10216371
|
Macherey-Nagel™
726490.10 |
10 m | 0,1 mm | 0,1 μm |
447.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10368301
|
Macherey-Nagel™
726470.30 |
30 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
738.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10600152
|
Macherey-Nagel™
726483.30 |
30 m | 0,53 mm | 1 μm |
918.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10698991
|
Macherey-Nagel™
726465.25 |
25 m | 0,2 mm | 0,2 μm |
738.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10194981
|
Macherey-Nagel™
726480.30 |
30 m | 0,32 mm | 0,25 μm | N/A | ||||
10699951
|
Macherey-Nagel™
726481.30 |
30 m | 0,32 mm | 0,35 μm |
795.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10690142
|
Macherey-Nagel™
726482.30 |
30 m | 0,32 mm | 1 μm |
795.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10358301
|
Macherey-Nagel™
726465.50 |
50 m | 0,2 mm | 0,2 μm |
1255.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10256941
|
Macherey-Nagel™
726470.60 |
60 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
1335.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10689951
|
Macherey-Nagel™
726480.60 |
60 m | 0,32 mm | 0,25 μm |
1475.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10256271
|
Macherey-Nagel™
726481.60 |
60 m | 0,32 mm | 0,35 μm |
1475.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10040462
|
Macherey-Nagel™
726482.60 |
60 m | 0,32 mm | 1 μm |
1475.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Especificaciones
Optima™ d-6 | |
Columna capilar para GC | |
1 unidad |
Ideales para detectores MSD y PND | |
GC |