Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ d-6 GC Capillary Column
Marca: Macherey-Nagel™ 726470.30
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
0,4 mm | |
Columna capilar para GC | |
Optima™ d-6 | |
0,25 μm | |
1 unidad |
Ideales para detectores MSD y PND | |
0,25 mm | |
GC | |
30 m |