Learn More
Gibco™ SFM OptiPRO™
SFM OptiPRO™
Marca: Gibco™ 12309050
31.99 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Descripción
El SFM (medio de cultivo sin suero) OptiPRO™ es un medio de cultivo sin suero y de componentes libres de origen animal diseñado para el crecimiento de varias líneas de células derivadas del riñón, como MDBK, MDCK, PK-15 y VERO para la producción de proteínas recombinantes o virus. Además, el SFM OptiPRO™ ha hecho crecer con éxito otras líneas de células, como Hela, BHK-21 y COS-7. El SFM Gibco™ OptiPRO™ presenta estas características:Sin suero ni componentes de origen animal, con formulación baja en proteínas
El SFM Gibco™ OptiPRO™ está formulado con una concentración muy baja en proteínas (< 10μg/ml), lo que permite una purificación más sencilla de sus proteínas recombinantes.
Adaptación directa para muchas líneas de células populares
El SFM Gibco™ OptiPRO™ ha sido diseñado para el crecimiento de líneas de células derivadas de riñón como MDCK, MDBK, VERO y PK-15. Además, el SFM OptiPRO™ ha hecho crecer con éxito otras líneas de células, como Hela, BHK-21 y COS-7, lo que le permite elegir un solo medio para múltiples líneas de células.
Uso del producto
Solo para uso en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Sistema de fabricación y calidad conforme las buenas prácticas de fabricación actuales
Para mantener la continuidad de la cadena de suministro, fabricamos el SFM Gibco™ OptiPRO™ en dos instalaciones, una ubicada en Grand Island, NY (EE. UU.), y la otra en Escocia (Reino Unido). Ambos sitios son conformes con los requisitos de producción según las buenas prácticas de fabricación actuales, cuentan con la certificación ISO 13485 y están registrados en la FDA como fabricantes de dispositivos médicos.
Especificaciones
HeLa, MDCK, BHK-21, PK-15, COS-7, MDBK, VERO | |
1 X | |
Medio sin suero | |
Rojo de fenol, Piruvato sódico, Bicarbonato sódico, Timidina, Hipoxantina | |
Gibco™ | |
Temperatura ambiente | |
Frasco(s) | |
Condiciones de almacenamiento: 2–8 °C. Proteger de la luz Condiciones de envío: Ambiente Vida útil: 24 meses a partir de la fecha de fabricación |
Libre de material de origen animal, bajo en proteínas, sin suero | |
Líquido | |
Sin suero | |
Sin glutamina | |
100 mL | |
Bajo | |
Sin antibióticos | |
Cultivos celulares en suspensión |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
3064199 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | 12309050,12309019 |
2451723 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 12309050,12309019 |
2187161 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 12309050,12309019 |
2445645 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 12309050,12309019 |
2451087 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 12309050,12309019 |
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.